Learn More
4-Methylthiazole-5-carboxaldehyde, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Methylthiazole-5-carboxaldehyde |
| CAS | 82294-70-0 |
| Formula molecolare | C5H5NOS |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | 4-Methyl-5-thiazolecarboxaldehyde, 4-Methyl-5-formyl-1,3-thiazole, 4-Methyl-5-formylthiazole |
| InChI Formula | InChI=1S/C5H5NOS/c1-4-5(2-7)8-3-6-4/h2-3H,1H3 |
| SMILES | Cc1ncsc1C=O |
| IUPAC Name | 4-methyl-1,3-thiazole-5-carbaldehyde |
| Molecular Weight (g/mol) | 127.16 |
| Peso formulazione | 127.0092 |