Learn More
4-Methylthiazole-5-carboxaldehyde, TRC
Codice prodotto. 30478819
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30478819 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30478819 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM33144310G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methylthiazole-5-carboxaldehyde
CAS 82294-70-0
Formula molecolare C5H5NOS
Quantità 10 g
Sinonimo 4-Methyl-5-thiazolecarboxaldehyde, 4-Methyl-5-formyl-1,3-thiazole, 4-Methyl-5-formylthiazole
InChI Formula InChI=1S/C5H5NOS/c1-4-5(2-7)8-3-6-4/h2-3H,1H3
SMILES Cc1ncsc1C=O
IUPAC Name 4-methyl-1,3-thiazole-5-carbaldehyde
Molecular Weight (g/mol) 127.16
Peso formulazione 127.0092