Learn More
4-Methylthiazole-5-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10262502
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10262502 10 g 10g
10170642 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10262502 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO00777EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Identificatori chimici
CAS 20485-41-0
Formula molecolare C5H5NO2S
Molecular Weight (g/mol) 143.16
Numero MDL MFCD00626872
InChI Key ZGWGSEUMABQEMD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-methylthiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-5-thiazolecarboxylic acid, 5-thiazolecarboxylic acid, 4-methyl, 4-methyl-thiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-5-thiazole carboxylic acid, 4-methylthiazole-5-carboxylicacid, pubchem8416, acmc-209far, 4-27-00-04008 beilstein handbook reference, ksc201q4f
PubChem CID 209805
IUPAC Name 4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
SMILES CC1=C(SC=N1)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methylthiazole-5-carboxylic acid
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 10 g
Peso formulazione 143.17
Percent Purity 97%