Learn More
4-(Methylthio)-6-(2-pyridyl)-1,3,5-triazin-2-amine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10573242
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10573242 10 g Amber Glass Bottle 10g
10225472 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10573242 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore RF02651EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Identificatori chimici
CAS 175204-53-2
Formula molecolare C9H9N5S
Molecular Weight (g/mol) 219.27
Numero MDL MFCD00052773
InChI Key MAFCMTDUOYKYOR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-methylthio-6-2-pyridyl-1,3,5-triazin-2-amine, 4-methylsulfanyl-6-pyridin-2-yl-1,3,5-triazin-2-amine, maybridge1_006429, 4-methylthio-6-2-pyridyl-1,3,5-triazine-2-ylamine, 1,3,5-triazin-2-amine,4-methylthio-6-2-pyridinyl, 4-methylthio-6-pyridin-2-yl-1,3,5-triazin-2-amine
PubChem CID 2782084
IUPAC Name 4-(methylsulfanyl)-6-(pyridin-2-yl)-1,3,5-triazin-2-amine
SMILES CSC1=NC(=NC(N)=N1)C1=CC=CC=N1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Methylthio)-6-(2-pyridyl)-1, 3, 5-triazin-2-amine
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 10 g
Peso formulazione 219.27
Percent Purity 97%