Learn More
4-(Methylthio)-6-(2-thienyl)-1,3,5-triazin-2-amine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10203422
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10203422 1 g Amber Glass Bottle 1g
10079321 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10203422 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore RF02724DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Identificatori chimici
CAS 175204-61-2
Formula molecolare C8H8N4S2
Molecular Weight (g/mol) 224.3
Numero MDL MFCD00052772
InChI Key DKBHZJZOKUMDEF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-methylthio-6-2-thienyl-1,3,5-triazin-2-amine, 4-methylsulfanyl-6-thiophen-2-yl-1,3,5-triazin-2-amine, 4-methlythio-6-2-thienyl-1,3,5-triazin-2-amine, 1,3,5-triazin-2-amine,4-methylthio-6-2-thienyl, maybridge1_006475, 4-methylthio-6-2-thienyl-1,3,5-triazine-2-ylamine, 4-methylthio-6-thiophen-2-yl-1,3,5-triazin-2-amine
PubChem CID 2782092
IUPAC Name 4-methylsulfanyl-6-thiophen-2-yl-1,3,5-triazin-2-amine
SMILES CSC1=NC(=NC(=N1)N)C2=CC=CS2
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Methylthio)-6-(2-thienyl)-1, 3, 5-triazin-2-amine
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 224.31
Percent Purity 97%