Learn More
4-(Methylthio)-6-(3-pyridyl)-1,3,5-triazin-2-amine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10653413
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10653413 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10653413 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore RF02731DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Methylthio)-6-(3-pyridyl)-1, 3, 5-triazin-2-amine
CAS 175204-62-3
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C9H9N5S
Numero MDL MFCD00052774
Quantità 1 g
Sinonimo 4-methylthio-6-3-pyridyl-1,3,5-triazin-2-amine, 4-methylsulfanyl-6-pyridin-3-yl-1,3,5-triazin-2-amine, maybridge1_006169, 4-methylthio-6-3-pyridyl-1,3,5-triazine-2-ylamine, 4-methylthio-6-pyridin-3-yl-1,3,5-triazin-2-amine
InChI Key BEQXEURXEHAMQN-UHFFFAOYSA-N
SMILES CSC1=NC(=NC(N)=N1)C1=CN=CC=C1
IUPAC Name 4-methylsulfanyl-6-pyridin-3-yl-1,3,5-triazin-2-amine
Molecular Weight (g/mol) 219.27
PubChem CID 2782094
Peso formulazione 219.27
Percent Purity 97%