Learn More
4-(Methylthio)-6-(4-pyridyl)-1,3,5-triazin-2-amine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10702883
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10702883 1 g Amber Glass Bottle 1g
10540353 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10702883 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore RF02732DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-09-2026
Identificatori chimici
CAS 175204-63-4
Formula molecolare C9H9N5S
Molecular Weight (g/mol) 219.266
Numero MDL MFCD00052775
InChI Key WGDAEWQPJSGFPO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-methylthio-6-4-pyridyl-1,3,5-triazin-2-amine, 1,3,5-triazin-2-amine,4-methylthio-6-4-pyridinyl, 4-methylsulfanyl-6-pyridin-4-yl-1,3,5-triazin-2-amine, 4-methylthio-6-pyridin-4-yl-1,3,5-triazin-2-amine, 4-methylthio-6-4-pyridyl-1,3,5-triazine-2-ylamine, maybridge1_006213
PubChem CID 2782095
IUPAC Name 4-methylsulfanyl-6-pyridin-4-yl-1,3,5-triazin-2-amine
SMILES CSC1=NC(=NC(=N1)N)C2=CC=NC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Methylthio)-6-(4-pyridyl)-1, 3, 5-triazin-2-amine
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 219.27
Percent Purity 97%