Learn More
4-(Methylthio)-6-oxo-2-phenyl-1,6-dihydropyrimidine-5-carbonitrile, ≥97%, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 4-(Methylthio)-6-oxo-2-phenyl-1, 6-dihydropyrimidine-5-carbonitrile |
| CAS | 15908-64-2 |
| CAS min. % | 96.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97+% |
| Formula molecolare | C12H9N3OS |
| Numero MDL | MFCD00067844 |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | 4-methylthio-6-oxo-2-phenyl-1,6-dihydropyrimidine-5-carbonitrile, 4-methylsulfanyl-6-oxo-2-phenyl-1h-pyrimidine-5-carbonitrile, 5-pyrimidinecarbonitrile,1,4-dihydro-6-methylthio-4-oxo-2-phenyl, 4-methylsulfanyl-6-oxo-2-phenyl-1,6-dihydro-5-pyrimidinecarbonitrile, maybridge1_001880, 5-pyrimidinecarbonitrile, 1,6-dihydro-4-methylthio-6-oxo-2-phenyl, 4-keto-6-methylthio-2-phenyl-3h-pyrimidine-5-carbonitrile, 6-methylthio-4-oxo-2-phenyl-3-hydropyrimidine-5-carbonitrile, 2-phenyl-4-oxo-6-methylthio-3,4-dihydropyrimidine-5-carbonitrile, 4-methylsulfanyl-6-oxo-2-phenyl-1,6-dihydropyrimidine-5-carbonitrile |
| InChI Key | OUSBLYHTCSUCNF-UHFFFAOYSA-N |
| Show More |