Learn More
4-(Methylthio)-6-piperidino-1,3,5-triazin-2-amine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10229732
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10229732 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10229732 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore RF02737DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Methylthio)-6-piperidino-1, 3, 5-triazin-2-amine
CAS 101071-66-3
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C9H15N5S
Numero MDL MFCD00052771
Quantità 1 g
Sinonimo 4-methylthio-6-piperidino-1,3,5-triazin-2-amine, 4-methylsulfanyl-6-piperidin-1-yl-1,3,5-triazin-2-amine, 1,3,5-triazin-2-amine,4-methylthio-6-1-piperidinyl, maybridge1_006345, acmc-20m44e, 6-methylthio-4-piperidyl-1,3,5-triazine-2-ylamine, 4-methylthio-6-piperidin-1-yl-1,3,5-triazin-2-amine
InChI Key YZOGJJYRAKOFKZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CSC1=NC(=NC(N)=N1)N1CCCCC1
IUPAC Name 4-methylsulfanyl-6-piperidin-1-yl-1,3,5-triazin-2-amine
Molecular Weight (g/mol) 225.31
PubChem CID 2782097
Peso formulazione 225.32
Percent Purity 97%