Specifications
| Materiale o nome chimico | 4'-(Methylthio)acetophenone |
| CAS | 1778-09-2 |
| CAS min. % | 96.0 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | 80°C to 84°C |
| Colore | Pink to Yellow or White |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula molecolare | C9H10OS |
| Show More |