Learn More
4'-(Methylthio)acetophenone, 99%
Codice prodotto. 11344905
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11344905 25 g 25g
11334905 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11344905 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L18074.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1778-09-2 | C9H10OS | 166.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1778-09-2
Formula molecolare C9H10OS
Molecular Weight (g/mol) 166.24
Numero MDL MFCD00039835
InChI Key JECUZQLBQKNEMW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4'-methylthio acetophenone, 4-methylthio acetophenone, 4'-methylthioacetophenone, 1-4-methylsulfanyl phenyl ethanone, 4-acetyl thioanisole, 4'-methylmercapto acetophenone, 1-4-methylthio phenyl ethanone, 1-4-methylthio phenyl ethan-1-one, 1-4-methylsulfanylphenyl ethanone
PubChem CID 74501
IUPAC Name 1-(4-methylsulfanylphenyl)ethanone
SMILES CSC1=CC=C(C=C1)C(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4'-(Methylthio)acetophenone
Punto di fusione 80°C to 82°C
Punti di ebollizione 135°C (1 mmHg)
Quantità 25 g
Beilstein 1860517
Peso formulazione 166.24
Percent Purity 99%