Learn More
4-(Methylthio)aniline, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10318980 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10318980 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10318980 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 309830050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 104-96-1 | Molecular Formula: C7H9NS | Molecular Weight: 139.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 104-96-1
Formula molecolare C7H9NS
Molecular Weight (g/mol) 139.22
Numero MDL MFCD00007889
InChI Key YKFROQCFVXOUPW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-methylthio aniline, 4-methylmercapto aniline, 4-aminothioanisole, p-thioanisidine, benzenamine, 4-methylthio, p-methylthio aniline, p-aminothioanisole, p-thiomethoxyaniline, 4-methylsulfanyl aniline, 4-methylthio benzenamine
PubChem CID 66038
SMILES CSC1=CC=C(N)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Methylthio)aniline
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Brown-Red to Orange
Densità 1.1190g/mL
Punti di ebollizione 272.0°C to 273.0°C
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3SC6H4NH2
Indice di rifrazione 1.6380 to 1.6400
Quantità 5 g
Gravità specifica 1.119
IUPAC Name 4-methylsulfanylaniline
Peso formulazione 139.23
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid