Learn More
4-(Methylthio)aniline, 98%
Codice prodotto. 11351777
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11351777 25 g 25g
11341777 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11351777 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L04950.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 104-96-1 | C7H9NS | 139.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 104-96-1
Formula molecolare C7H9NS
Molecular Weight (g/mol) 139.22
Numero MDL MFCD00007889
InChI Key YKFROQCFVXOUPW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-methylthio aniline, 4-methylmercapto aniline, 4-aminothioanisole, p-thioanisidine, benzenamine, 4-methylthio, p-methylthio aniline, p-aminothioanisole, p-thiomethoxyaniline, 4-methylsulfanyl aniline, 4-methylthio benzenamine
PubChem CID 66038
IUPAC Name 4-methylsulfanylaniline
SMILES CSC1=CC=C(N)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Methylthio)aniline
Densità 1.12
Punti di ebollizione 272°C to 273°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Odore Unpleasant
Indice di rifrazione 1.639
Quantità 25 g
Numero UN UN2810
Beilstein 774506
Sensibilità Light sensitive
Peso formulazione 139.23
Percent Purity 98%