Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-(Methylthio)benzaldehyde |
| Nota nome | 97% |
| CAS min. % | 96.0 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | 6.0°C |
| Colore | Yellow |
| Densità | 1.1400g/mL |
| Punti di ebollizione | 86.0°C to 90.0°C (1.0 mmHg) |
| Punto d'infiammabilità | >110°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- 4-(Methylthio)benzaldehyde
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- H302-Nocivo se ingerito.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.