Learn More
4-(Methylthio)butanol, 99%
Codice prodotto. 11465307
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11465307 1 g 1g
11475307 5 g 5g
11485307 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11465307 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B22673.03
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 20582-85-8 | C5H12OS | 120.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 20582-85-8
Formula molecolare C5H12OS
Molecular Weight (g/mol) 120.21
Numero MDL MFCD00002973
InChI Key JNTVUHZXIJFHAU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-methylthio-1-butanol, 4-methylthio butanol, 4-methylthiobutan-1-ol, unii-yl87ury6pc, 4-methylsulfanyl-1-butanol, 1-butanol, 4-methylthio, yl87ury6pc, 4-methylthio butan-1-ol, 4-methylsulfanyl butan-1-ol, 4-methylthio-1-butanol, polymer-bound
PubChem CID 519793
SMILES CSCCCCO
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Methylthio)butanol
Densità 0.999
Punti di ebollizione 95°C to 98°C (20 mmHg)
Punto d'infiammabilità 101°C (215°F)
Odore Unpleasant
Formula lineare CH3S(CH2)4OH
Indice di rifrazione 1.487
Quantità 1 g
IUPAC Name 4-methylsulfanylbutan-1-ol
Peso formulazione 120.21
Percent Purity 99%