Learn More
4-(Methylthio)imidazole, 97%
Codice prodotto. 15430999
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15430999 250 mg 250mg
15420999 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15430999 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H63990.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 83553-60-0 | C4H6N2S | 114.166 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 83553-60-0
Formula molecolare C4H6N2S
Molecular Weight (g/mol) 114.166
Numero MDL MFCD03844702
InChI Key NLIJIXLRIYPOHM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-methylthio-1h-imidazole, 4-methylthio imidazole, 5-methylthio-1h-imidazole, 4-methylsulfanyl-1h-imidazole, pubchem14136, 4-methylthio ;-1h-imidazole, 5-methylsulfanyl-1h-imidazole, 1h-imidazole,4-methylthio-9ci, 1h-imidazole, 4-methylthio
PubChem CID 13084405
IUPAC Name 5-methylsulfanyl-1H-imidazole
SMILES CSC1=CN=CN1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Methylthio)imidazole
Quantità 250 mg
Peso formulazione 114.17
Percent Purity 97%