Learn More
4-(Methylthio)phenyl isothiocyanate, 97%
Codice prodotto. 11377316
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11377316 1 g 1g
11387316 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11377316 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L09270.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 15863-41-9 | C8H7NS2 | 181.271 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 15863-41-9
Formula molecolare C8H7NS2
Molecular Weight (g/mol) 181.271
Numero MDL MFCD00041368
InChI Key CEBAJHCAFXYWNT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-methylthio phenyl isothiocyanate, 4-methylsulfanyl phenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-4-methylsulfanyl benzene, benzene,1-isothiocyanato-4-methylthio, acmc-20amu3, 4-methylthiophenylisothiocyanate, 4-methylthio phenylisothiocyanate, 1-isothiocyanato-4-methylthio-benzene, 1-isothiocyanato-4-methylsulfanyl benzene #
PubChem CID 519185
IUPAC Name 1-isothiocyanato-4-methylsulfanylbenzene
SMILES CSC1=CC=C(C=C1)N=C=S
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Methylthio)phenyl isothiocyanate
Punto di fusione 48°C to 51°C
Punti di ebollizione 127°C to 128°C (1 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Odore Irritating
Quantità 1 g
Numero UN UN2923
Beilstein 2082547
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 181.28
Percent Purity 97%