Learn More
Alfa Aesar™ 4-(Methylthio)thiophenol, 96%
Codice prodotto. 11352147
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11352147 5 g 5g
11347506 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11352147 Fornitore Alfa Aesar™ N. del fornitore L09580.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Kemiske identifikatorer
CAS 1122-97-0
Formula molecolare C7H8S2
Molecular Weight (g/mol) 156.261
Numero MDL MFCD00082770
InChI Key KYMOWQQIZINTJZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-methylthio thiophenol, 4-methylthio benzenethiol, 4-methylthiothiophenol, 4-methylsulfanyl benzenethiol, 4-methylsulfanyl thiophenol, p-methylthiothiophenol, 4-mercaptothioanisole, pubchem6825, 4-methylthio-thiophenol
PubChem CID 136896
IUPAC Name 4-methylsulfanylbenzenethiol
SMILES CSC1=CC=C(C=C1)S
Tekniske data
Materiale o nome chimico 4-(Methylthio)thiophenol
Punto di fusione 12°C to 16°C
Punti di ebollizione 116°C to 117°C (3 mmHg)
Indice di rifrazione 1.653
Quantità 5 g
Beilstein 1931500
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 156.27
Percent Purity 96%
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.