Learn More
MedChemExpress 4-Methylumbelliferone
Codice prodotto. 16439026
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
16439026 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16439026 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HYN0187
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress 4-Methylumbelliferone is a hyaluronic acid biosynthesis inhibitor with antitumoral and antimetastatic effects.
Specifica
Content And Storage Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecolare 176.17 g/mol
Shipping Condition Room temperature
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
CAS 90-33-5
Product Type Natural Products
Purezza 99.48%
Solubilità DMSO : 100 mg/mL (567.63 mM∣Need ultrasonic)
Sinonimo Hymecromone∣ 4-MU
Quantità 100 mg