Learn More
4-Methylumbelliferone, 97%
Codice prodotto. 11424123
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1000 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11424123 250 g 250g
11414123 50 g 50g
11404123 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11424123 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A10337.30
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 90-33-5 | C10H8O3 | 176.17 g/mol
4-Methylumbelliferone is used in the determination of nitric acid and as a standard for fluorometric determination of enzyme activity. It is also used in bile therapy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4-Methylumbelliferone is used in the determination of nitric acid and as a standard for fluorometric determination of enzyme activity. It is also used in bile therapy.
Solubility
Soluble in alcohol. Insoluble in cold water. Soluble in acetic acid, alkali and ammonium hydroxide. Slightly soluble in hot water, chloroform and diethyl ether.
Notes
Store in a cool place. Incompatible with strong bases and strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 90-33-5
Formula molecolare C10H8O3
Molecular Weight (g/mol) 176.17
Numero MDL MFCD00006866
InChI Key HSHNITRMYYLLCV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-methylumbelliferone, hymecromone, 7-hydroxy-4-methylcoumarin, imecromone, 7-hydroxy-4-methyl-2h-chromen-2-one, cholestil, mendiaxon, 4-methyl-7-hydroxycoumarin, beta-methylumbelliferone, bilcolic
PubChem CID 5280567
ChEBI CHEBI:17224
IUPAC Name 7-hydroxy-4-methylchromen-2-one
SMILES CC1=CC(=O)OC2=CC(O)=CC=C12
Specifications
Materiale o nome chimico 4-Methylumbelliferone
Punto di fusione 186°C to 191°C
Quantità 250 g
Beilstein 142217
Indice di Merck 14,4854
Informazioni di solubilità Soluble in alcohol; Insoluble in cold water; Soluble in acetic acid,alkali and ammonium hydroxide; Slightly soluble in hot water,chloroform and diethyl ether.
Peso formulazione 176.17
Percent Purity 97%
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Methylumbelliferone
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Methylumbelliferone