Learn More
4-Methylumbelliferyl 2-Acetamido-2-deoxy-Beta-D-galactopyranoside, TRC
Codice prodotto. 30483894
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
25mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30483894 500 mg 500mg
30471631 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30483894 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM333530500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 36476-29-6
Formula molecolare C18H21NO8
Molecular Weight (g/mol) 379.36
Sinonimo 4-Methylumbelliferyl beta-D-Acetylgalactosaminide, 4-Methylumbelliferyl N-Acetyl-beta-D-galactosaminide, GalNAc1-b-4MU
IUPAC Name N-[(2S,3R,4R,5R,6R)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-2-(4-methyl-2-oxochromen-7-yl)oxyoxan-3-yl]acetamide
SMILES CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1Oc2ccc3C(=CC(=O)Oc3c2)C
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methylumbelliferyl 2-Acetamido-2-deoxy-beta-D-galactopyranoside
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C18H21NO8/c1-8-5-14(22)26-12-6-10(3-4-11(8)12)25-18-15(19-9(2)21)17(24)16(23)13(7-20)27-18/h3-6,13,15-18,20,23-24H,7H2,1-2H3,(H,19,21)/t13-,15-,16+,17-,18-/m1/s1
Peso formulazione 379.1267