Learn More
4-Methylumbelliferyl a-D-Galactopyranoside, TRC
Codice prodotto. 30464334
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30464334 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30464334 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM33447525MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-MethylumbelliferyL-a-D-galactopyranoside
CAS 38597-12-5
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C16 H18 O8
Quantità 25 mg
Sinonimo 2H-1-Benzopyran-2-one, 7-(α-D-galactopyranosyloxy)-4-methyl-, 7-(α-D-Galactopyranosyloxy)-4-methyl-2H-1-benzopyran-2-one, 4-Methylumbelliferone α-D-galactopyranoside, 4-Methylumbelliferyl α-D-galactopyranoside, 4-Methylumbelliferyl α-D-galactoside, 4-Methylumbelliferyl α-galactoside
InChI Formula InChI=1S/C16H18O8/c1-7-4-12(18)23-10-5-8(2-3-9(7)10)22-16-15(21)14(20)13(19)11(6-17)24-16/h2-5,11,13-17,19-21H,6H2,1H3/t11-,13+,14+,15-,16+/m1/s1
SMILES CC1=CC(=O)Oc2cc(O[C@H]3O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)ccc12
IUPAC Name 4-methyl-7-[(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxychromen-2-one
Molecular Weight (g/mol) 338.309
Peso formulazione 338.1
Percent Purity >95