Learn More
4-Methylumbelliferyl alpha-D-Galactopyranoside, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 4-MethylumbelliferyL-a-D-galactopyranoside |
| CAS | 38597-12-5 |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Formula molecolare | C16 H18 O8 |
| Quantità | 100 mg |
| Sinonimo | 2H-1-Benzopyran-2-one, 7-(α-D-galactopyranosyloxy)-4-methyl-, 7-(α-D-Galactopyranosyloxy)-4-methyl-2H-1-benzopyran-2-one, 4-Methylumbelliferone α-D-galactopyranoside, 4-Methylumbelliferyl α-D-galactopyranoside, 4-Methylumbelliferyl α-D-galactoside, 4-Methylumbelliferyl α-galactoside |
| InChI Formula | InChI=1S/C16H18O8/c1-7-4-12(18)23-10-5-8(2-3-9(7)10)22-16-15(21)14(20)13(19)11(6-17)24-16/h2-5,11,13-17,19-21H,6H2,1H3/t11-,13+,14+,15-,16+/m1/s1 |
| SMILES | CC1=CC(=O)Oc2cc(O[C@H]3O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)ccc12 |
| IUPAC Name | 4-methyl-7-[(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxychromen-2-one |
| Molecular Weight (g/mol) | 338.309 |
| Show More |