Learn More
4-Methylumbelliferyl beta-D-Galactopyranoside, TRC
Codice prodotto. 30465870
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30465870 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30465870 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM3330501G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methylumbelliferyl-beta-D-galactopyranoside
CAS 6160-78-7
Formula molecolare C16 H18 O8
Quantità 1 g
Sinonimo 2H-1-Benzopyran-2-one, 7-(β-D-galactopyranosyloxy)-4-methyl-, Coumarin, 7-(β-D-galactopyranosyloxy)-4-methyl- (7CI,8CI), 7-(β-D-Galactopyranosyloxy)-4-methyl-2H-1-benzopyran-2-one, 4-Methylumbelliferone β-D-galactopyranoside, 4-Methylumbelliferone β-D-galactoside, 4-Methylumbelliferyl β-D-galactopyranoside, 4-Methylumbelliferyl β-D-galactoside, MUGal, β-Methylumbelliferyl-β-D-galactopyranoside
InChI Formula InChI=1S/C16H18O8/c1-7-4-12(18)23-10-5-8(2-3-9(7)10)22-16-15(21)14(20)13(19)11(6-17)24-16/h2-5,11,13-17,19-21H,6H2,1H3/t11-,13+,14+,15-,16-/m1/s1
SMILES CC1=CC(=O)Oc2cc(O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)ccc12
IUPAC Name 4-methyl-7-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxychromen-2-one
Molecular Weight (g/mol) 338.31
Peso formulazione 338.1002