Learn More
4-Methylumbelliferyl Beta-D-Glucoside, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Methylumbelliferyl-beta-D-glucopyranoside |
| Quantità | 10 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C16H18O8/c1-7-4-12(18)23-10-5-8(2-3-9(7)10)22-16-15(21)14(20)13(19)11(6-17)24-16/h2-5,11,13-17,19-21H,6H2,1H3/t11-,13-,14+,15-,16-/m1/s1 |
| Peso formulazione | 338.1002 |