Learn More
MedChemExpress 4-Methylumbelliferyl-β-D-glucuronide hydrate
Codice prodotto. 16413826
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16413826 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16413826 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HYD0935A
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-11-2026
MedChemExpress 4-Methylumbelliferyl-β-D-glucuronide hydrate is a fluorogenic substrat (λex=362 nm , λem=445 nm).
Specifica
CAS 881005-91-0
Solubilità DMSO : 150 mg/mL (405.07 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 5.2 mg/mL (14.04 mM∣Need ultrasonic and warming)
Sinonimo MUG
Content And Storage 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Quantità 25 mg
Peso molecolare 370.31 g/mol
Product Type Dye Reagents
Purity or Quality Grade 99.93%
Shipping Condition Room temperature