Learn More
4-Methylumbelliferyl-N-acetyl-β-D-galactosaminide hydrate, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10707412 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10707412 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10707412 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 337122500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methylumbelliferyl-N-acetyl-β-D-galactosaminide hydrate
Nota nome 98%
CAS 36476-29-6
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 190.0°C to 192.0°C
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C18H21NO8·xH2O
Numero MDL MFCD03791283
Quantità 250 mg
Condizione di rotazione specifica − 45.00 (20.00°C c=0.3,pyridine)
Rotazione specifica − 45.00
Informazioni di solubilità (1% in warm MeOH/water 1:1) Clear colorless to light yellow
InChI Key QCTHLCFVVACBSA-SOVHRIKKSA-M
SMILES CC1=CC(=O)OC2=C1C=CC(=C2)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)N=C(C)[O-]
IUPAC Name N-[(2S,3R,4R,5R,6R)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-2-(4-methyl-2-oxochromen-7-yl)oxyoxan-3-yl]ethanimidate
Molecular Weight (g/mol) 379.37
PubChem CID 22842632
Peso formulazione 379.37
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder