Learn More
MedChemExpress 4-Methylumbelliferyl phosphate
Codice prodotto. 16424697
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16424697 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16424697 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HYD0994
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
MedChemExpress 4-Methylumbelliferyl phosphate (4-MUP) is a fluorogenic substrate of alkaline phosphatases.
Specifica
CAS 3368-04-5
Solubilità H2O : 20.83 mg/mL (81.32 mM∣Need ultrasonic)
Sinonimo 4-MUP∣ MUP
Content And Storage -20°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Quantità 50 mg
Peso molecolare 256.15 g/mol
Product Type Dye Reagents
Purity or Quality Grade 99.88%
Shipping Condition Room temperature