Learn More
4-Methylumbelliferyl Sulfate Potassium Salt, TRC
Codice prodotto. 30006503
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30006503 1 g 1g
30006721 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30006503 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM3331001G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 15220-11-8
Formula molecolare C10 H7 O6 S . K
Molecular Weight (g/mol) 294.32
IUPAC Name potassium;(4-methyl-2-oxochromen-7-yl) sulfate
SMILES [K+].CC1=CC(=O)Oc2cc(OS(=O)(=O)[O-])ccc12
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Methylumbelliferyl Sulfate, Potassium Salt
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C10H8O6S.K/c1-6-4-10(11)15-9-5-7(2-3-8(6)9)16-17(12,13)14;/h2-5H,1H3,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
Peso formulazione 293.96