Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Methylvaleric acid |
| Nota nome | 99% |
| CAS min. % | 98.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | -35.0°C |
| Colore | Colorless to Yellow |
| Densità | 0.9220g/mL |
| Punti di ebollizione | 200.0°C |
| Punto d'infiammabilità | 97°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Vedi altri risultati |