Learn More
Thermo Scientific™ 4 mL (13mm) Glass Screw Thread Vials
Codice prodotto. 11903499
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Amber
Clear
Marking Spot:
No
Sì
Dimensione della confezione:
pezzi 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Marking Spot Dimensione della confezione
11903499 Clear No pezzi 100
12440188 Amber No pezzi 100
10342485 Amber Sì pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11903499 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore C401521
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Manufactured from high quality glass, these 4mL (13mm), 15 x 45mm vials feature 13-425 thread finish and fit a variety of autosamplers.
These 4mL (13mm) 15 x 45mm vials are manufactured from superior 51A amber (Type 1, Class AB) or clear glass and feature a 13-425 thread finish. Available in Thermo Scientific™ National™ and Chromacol™ brands.
Recommended for the following instruments:
  • Dionex™
  • Shimadzu™
  • Spark Holland™
  • Varian™
  • VWR (Merck)/Hitachi™
  • Waters™(Wisp 48 Position Carousel)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Clear
Diametro (sistema metrico) esterno 15 mm
Materiale Glass
Volume (sistema metrico) 4 mL
N. per confezione 100
Volume (sistema metrico) residuo <800 μl
Volume (sistema metrico) totale 4 mL
Tipo di chiusura Tappo a vite
Dimensione chiusura 13-425
Marking Spot No
Altezza (sistema metrico) 45 mm
Product Type 4 mL Screw Thread Assembled Kit