Learn More
Greiner Bio-One 4 mL Polystyrene Immuno-Tubes
Codice prodotto. 10595921
Cambia vista
Click to view available options
Superficie:
Low Adsorption
Dimensione della confezione:
pezzi 3600
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Superficie Dimensione della confezione
10595921 Low Adsorption pezzi 3600
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10595921 Fornitore Greiner Bio-One N. del fornitore 112301
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Use for determining hormone levels.
  • Dia. x Height: 12 x 55mm
  • Available with low, medium or high binding capacities
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Determining hormone levels
Materiale Polystyrene
Product Type Immuno Tube
Superficie Low Adsorption
Lunghezza (sistema metrico) 55 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 12 mm
Volume (sistema metrico) 4 mL