Learn More
(4-Morpholin-4-yl-phenyl)-methanol, 95+%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10693203
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10693203 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10161062 1 g Amber Glass Bottle 1g
10441274 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10693203 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC17409CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 280556-71-0
Formula molecolare C11H15NO2
Molecular Weight (g/mol) 193.25
Numero MDL MFCD01057413
InChI Key KUAHZNZWSIDSTH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-morpholin-4-yl-phenyl methanol, 4-morpholinobenzyl alcohol, 4-morpholin-4-yl phenyl methanol, 4-morpholinophenyl methanol, 4-morpholin-4-yl-phenyl-methanol, 4-morpholin-4-ylphenyl methanol, 4-morpholin-4-yl benzyl alcohol, 4-morpholin-4-ylphenyl methan-1-ol, 4-morpholinobenzylalcohol, 4-4-morpholinyl benzenemethanol
PubChem CID 2776456
SMILES OCC1=CC=C(C=C1)N1CCOCC1
Specifica
Materiale o nome chimico (4-Morpholin-4-yl-phenyl)-methanol
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
IUPAC Name [4-(morpholin-4-yl)phenyl]methanol
Peso formulazione 193.24
Percent Purity 95%