Learn More
4-(Morpholine-4-sulfonyl)-benzenesulfonyl chloride, Technical Grade, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10570922
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10570922 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10643793 1 g Amber Glass Bottle 1g
10071624 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10570922 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO00516CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identificatori chimici
CAS 465514-13-0
Formula molecolare C10H12ClNO5S2
Molecular Weight (g/mol) 325.778
InChI Key ZZSBUDUHESWZJB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-morpholin-4-ylsulfonyl benzenesulfonyl chloride, 4-morpholine-4-sulfonyl benzene-1-sulfonyl chloride, 4-morpholinosulfonyl benzene-1-sulfonyl chloride, 4-morpholine-4-sulfonyl benzenesulfonyl chloride, 4-morpholine-4-sulfonyl-benzenesulfonyl chloride, 4-morpholine-4-sulfonyl phenylsulfonyl chloride, 4-morpholine-4-sulfonyl-benzenesulfonylchloride
PubChem CID 2779790
IUPAC Name 4-morpholin-4-ylsulfonylbenzenesulfonyl chloride
SMILES C1COCCN1S(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Morpholine-4-sulfonyl)-benzenesulfonyl chloride
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 325.79
Percent Purity Tech.
Grado Caratteristiche