Learn More
4-Morpholineacetic acid, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 17780659 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17780659 1 g 1g
17790659 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17780659 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 469580010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Specifica
Vettore alfa MORPHOLINEACETICACID
Materiale o nome chimico 4-Morpholineacetic acid
CAS 3235-69-6
Punto di fusione 160°C to 165°C
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Conforms
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C6 H11 N O3
Numero MDL 00504633
Quantità 1 g
Molecular Weight (g/mol) 145.16
Forma fisica Crystalline Powder