Learn More
4-Morpholinepropionitrile, 98+%
Codice prodotto. 11392557
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11392557 25 g 25g
11382557 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11392557 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L11664.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 4542-47-6 | C7H12N2O | 140.186 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4542-47-6
Formula molecolare C7H12N2O
Molecular Weight (g/mol) 140.186
Numero MDL MFCD00006178
InChI Key WXVKGHVDWWXBJX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-morpholinopropionitrile, 3-morpholin-4-yl propanenitrile, 3-4-morpholino propionitrile, 4-morpholinepropanenitrile, cyanoethylmorpholine, 4-morpholinepropionitrile, beta-morpholinopropionitrile, n-2-cyanoethyl morpholine, propionitrile, 3-morpholino, 3-morpholinopropanenitrile
PubChem CID 78298
IUPAC Name 3-morpholin-4-ylpropanenitrile
SMILES C1COCCN1CCC#N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Morpholinepropionitrile
Punto di fusione 20°C to 21°C
Densità 1.037
Punti di ebollizione 106°C to 109°C (7 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.472
Quantità 25 g
Numero UN UN3276
Beilstein 110425
Peso formulazione 140.19
Percent Purity ≥98%