Learn More
4-Morpholinoacetophenone, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10647122 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10647122 5 g Bottiglia in vetro 5g
10215770 50 g Bottiglia in vetro 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10647122 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 152900050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 39910-98-0 | Molecular Formula: C12H15NO2 | Molecular Weight: 205.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 39910-98-0
Formula molecolare C12H15NO2
Molecular Weight (g/mol) 205.26
Numero MDL MFCD00006168
InChI Key AKQWEDMTPCAESO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4'-morpholinoacetophenone, 1-4-morpholinophenyl ethanone, 4-morpholinoacetophenone, acetophenone, 4'-morpholino, ethanone, 1-4-4-morpholinyl phenyl, p-morpholinoacetophenone, 1-4-morpholin-4-yl phenyl ethan-1-one, p-morpholino acetophenone, 4;-morpholinoacetophenone, 1-4-morpholin-4-ylphenyl ethanone
PubChem CID 38362
IUPAC Name 1-(4-morpholin-4-ylphenyl)ethanone
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)N2CCOCC2
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Morpholinoacetophenone
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 94°C to 98°C
Colore Yellow to Brown
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Peso formulazione 205.26
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Morpholinoacetophenone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.