Learn More
4-Morpholinoaniline, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10143494
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10143494 10 g Amber Glass Bottle 10g
10153494 25 g Amber Glass Bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10143494 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore BTB01373EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-08-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 2524-67-6
Formula molecolare C10H14N2O
Molecular Weight (g/mol) 178.235
Numero MDL MFCD00006169
InChI Key PHNDZBFLOPIMSM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-morpholinoaniline, 4-morpholin-4-yl-phenylamine, 4-morpholin-4-yl aniline, n-4-aminophenyl morpholine, p-morpholinoaniline, 4-morpholinobenzenamine, 4-4-morpholino aniline, benzenamine, 4-4-morpholinyl, 4-morpholinyl aniline, 4-4-aminophenyl-morpholine
PubChem CID 75655
IUPAC Name 4-morpholin-4-ylaniline
SMILES C1COCCN1C2=CC=C(C=C2)N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Morpholinoaniline
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 10 g
Peso formulazione 178.23
Percent Purity 97%