Learn More
4-Morpholinoaniline, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Morpholinoaniline |
| CAS | 2524-67-6 |
| Formula molecolare | C10 H14 N2 O |
| Quantità | 10 g |
| Sinonimo | Benzenamine','4-(4-morpholinyl)-, Morpholine','4-(p-aminophenyl)- (6CI,7CI,8CI), 4-(4-Morpholinyl)benzenamine, (4-(Morpholino)phenyl)amine, 4-(4-Aminophenyl)morpholine, 4-(4-Morpholinyl)aniline, 4-(Morpholin-4-yl)phenylamine, 4-Morpholinoaniline, 4-Morpholinobenzenamine, 4-N-Morpholinoaniline, N-(4-Aminophenyl)morpholine, N-(4'-Aminophenyl)morpholine, NSC 26334, p-Morpholinoaniline |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H14N2O/c11-9-1-3-10(4-2-9)12-5-7-13-8-6-12/h1-4H,5-8,11H2 |
| SMILES | Nc1ccc(cc1)N2CCOCC2 |
| IUPAC Name | 4-morpholin-4-ylaniline |
| Molecular Weight (g/mol) | 178.231 |
| Peso formulazione | 178.111 |