Learn More
4-Morpholinoaniline, TRC
Codice prodotto. 30471583
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30471583 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30471583 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM72374525G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Morpholinoaniline
CAS 2524-67-6
Formula molecolare C10 H14 N2 O
Quantità 25 g
Sinonimo Benzenamine','4-(4-morpholinyl)-, Morpholine','4-(p-aminophenyl)- (6CI,7CI,8CI), 4-(4-Morpholinyl)benzenamine, (4-(Morpholino)phenyl)amine, 4-(4-Aminophenyl)morpholine, 4-(4-Morpholinyl)aniline, 4-(Morpholin-4-yl)phenylamine, 4-Morpholinoaniline, 4-Morpholinobenzenamine, 4-N-Morpholinoaniline, N-(4-Aminophenyl)morpholine, N-(4'-Aminophenyl)morpholine, NSC 26334, p-Morpholinoaniline
InChI Formula InChI=1S/C10H14N2O/c11-9-1-3-10(4-2-9)12-5-7-13-8-6-12/h1-4H,5-8,11H2
SMILES Nc1ccc(cc1)N2CCOCC2
IUPAC Name 4-morpholin-4-ylaniline
Molecular Weight (g/mol) 178.231
Peso formulazione 178.111