Learn More
4-Morpholinobenzenecarbothioamide, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10684935
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10684935 250 mg 250mg
10451274 1 g 1g
10694935 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10684935 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC17418CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-08-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 519056-60-1
Formula molecolare C11H14N2OS
Molecular Weight (g/mol) 222.31
Numero MDL MFCD04115379
InChI Key KOPFTYFPHHZQCH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-morpholinobenzenecarbothioamide, 4-morpholinobenzothioamide, 4-morpholin-4-yl benzenecarbothioamide, 4-morpholin-4'-y lthiobenzamide, amino 4-morpholin-4-ylphenyl methane-1-thione
PubChem CID 2795360
IUPAC Name 4-morpholin-4-ylbenzenecarbothioamide
SMILES NC(=S)C1=CC=C(C=C1)N1CCOCC1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Morpholinobenzenecarbothioamide
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 222.31
Percent Purity 97%