Learn More
4-Morpholinobenzonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10767295
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10767295 5 g Amber Glass Bottle 5g
10547474 25 g Amber Glass Bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10767295 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore NRB01111DE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 10282-31-2
Formula molecolare C11H12N2O
Molecular Weight (g/mol) 188.23
Numero MDL MFCD00100115
InChI Key ZSCUWVQXQDCSRV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 394808
IUPAC Name 4-morpholin-4-ylbenzonitrile
SMILES C1COCCN1C2=CC=C(C=C2)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Morpholinobenzonitrile
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 5 g
Sinonimo 4-morpholinobenzonitrile, 4-4-cyanophenyl morpholine, 4-morpholin-4-yl benzonitrile, 4-4-morpholinyl benzonitrile, 4-morpholin-4-yl-benzonitrile, benzonitrile, 4-4-morpholinyl, benzonitrile,4-4-morpholinyl, 4-morpholin-4-ylbenzenecarbonitrile, pubchem18708, acmc-1bqst
Peso formulazione 188.23
Percent Purity 97%