Learn More
4-(Morpholinomethyl)aniline, 95+%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10550423
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10550423 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10517863 1 g Amber Glass Bottle 1g
10357304 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10550423 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC29314CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 51013-67-3
Formula molecolare C11H16N2O
Molecular Weight (g/mol) 192.262
InChI Key WNYFVEFUHMDIRQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-morpholinomethyl aniline, 4-morpholin-4-ylmethyl aniline, 4-morpholin-4-ylmethylphenylamine, 4-morpholin-4-ylmethyl-phenylamine, benzenamine, 4-4-morpholinylmethyl, 4-4-morpholinylmethyl aniline, 4-morpholin-4-ylmethyl-aniline, 4-morpholin-4-ylmethyl phenylamine, acmc-209krj, 4-morpholinomethyl-aniline
PubChem CID 776851
IUPAC Name 4-(morpholin-4-ylmethyl)aniline
SMILES C1COCCN1CC2=CC=C(C=C2)N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Morpholinomethyl)aniline
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 192.26
Percent Purity 95%