Learn More
4-(Morpholinomethyl)benzaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10613455
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10613455 10 g Amber Glass Bottle 10g
10046242 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10444962 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10613455 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC29304EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 82413-63-6
Formula molecolare C12H15NO2
Molecular Weight (g/mol) 205.257
Numero MDL MFCD05865107
InChI Key KMAHWHPUXGNVBN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-morpholinomethyl benzaldehyde, 4-morpholin-4-ylmethyl benzaldehyde, 4-morpholinomethyl-benzaldehyde, 4-4-morpholinylmethyl benzaldehyde, 4-morpholin-4-ylmethyl-benzaldehyde, 4-4-carboxaldehydebenzyl morpholine, benzaldehyde,4-4-morpholinylmethyl
PubChem CID 2795498
IUPAC Name 4-(morpholin-4-ylmethyl)benzaldehyde
SMILES C1COCCN1CC2=CC=C(C=C2)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Morpholinomethyl)benzaldehyde
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 10 g
Peso formulazione 205.26
Percent Purity 95%