Learn More
4-(Morpholinomethyl)benzoic acid, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10245474
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10245474 10 g Amber Glass Bottle 10g
10127892 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10012172 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10245474 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC29301EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 62642-62-0
Formula molecolare C12H15NO3
Molecular Weight (g/mol) 221.256
InChI Key QYBXZYYECZFQRX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-morpholinomethyl benzoic acid, 4-morpholin-4-ylmethyl benzoic acid, 4-morpholin-4-ylmethyl-benzoic acid, 4-4-morpholinemethyl benzoic acid, 4-4-morpholinylmethyl benzoic acid, benzoic acid, 4-4-morpholinylmethyl, timtec-bb sbb011465, cbmicro_000050, acmc-1b2v0, 4-morpholinomethylbenzoic acid
PubChem CID 703507
IUPAC Name 4-(morpholin-4-ylmethyl)benzoic acid
SMILES C1COCCN1CC2=CC=C(C=C2)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Morpholinomethyl)benzoic acid
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 10 g
Peso formulazione 221.25
Percent Purity 97%