Learn More
4-(Morpholinomethyl)benzoic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-(Morpholinomethyl)benzoic Acid |
| CAS | 62642-62-0 |
| Formula molecolare | C10 H8 Cl N O2 S |
| Quantità | 5 g |
| Sinonimo | 4-(4-Morpholinylmethyl)benzoic Acid, 4-(Morpholin-4-ylmethyl)benzoic Acid |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H8ClNO2S/c1-7-5-6-12-10-8(7)3-2-4-9(10)15(11,13)14/h2-6H,1H3 |
| SMILES | Cc1ccnc2c(cccc12)S(=O)(=O)Cl |
| IUPAC Name | 4-methylquinoline-8-sulfonyl chloride |
| Molecular Weight (g/mol) | 241.694 |
| Peso formulazione | 240.996 |