Learn More
[4-(Morpholinomethyl)phenyl]methanol, 97%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | [4-(Morpholinomethyl)phenyl]methanol |
| CAS min. % | 96.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Quantità | 5 g |
| Peso formulazione | 207.27 |
| Percent Purity | 97% |