Learn More
4-Morpholinophenyl isothiocyanate, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10157522
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10157522 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10126162 1 g Amber Glass Bottle 1g
10326544 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10157522 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC17407CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-08-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 51317-66-9
Formula molecolare C11H12N2OS
Molecular Weight (g/mol) 220.29
InChI Key AXUXRZZYZBZQAR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 224862
IUPAC Name 4-(4-isothiocyanatophenyl)morpholine
SMILES C1COCCN1C2=CC=C(C=C2)N=C=S
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Morpholinophenyl isothiocyanate
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Sinonimo 4-morpholinophenyl isothiocyanate, 4-4-isothiocyanatophenyl morpholine, 4-morpholinophenylisothiocyanate, morpholine, 4-4-isothiocyanatophenyl, 4-4-isothiocyanatophenyl morpholin, 4-morpholin-4-ylbenzenisothiocyanate, 4-4-morpholinyl phenyl isothiocyanate, 4-4-isothiocyanato-phenyl-morpholine, morpholine,4-4-isothiocyanatophenyl, 4-morpholin-4-yl phenyl isothiocyanate
Peso formulazione 220.29
Percent Purity 97%