Learn More
4-Morpholinophenylboronic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10279722
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10279722 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10224842 1 g Amber Glass Bottle 1g
10396584 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10279722 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC17412CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-08-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 186498-02-2
Formula molecolare C10H14BNO3
Molecular Weight (g/mol) 207.04
Numero MDL MFCD03095169
InChI Key WHDIUBHAKZDSJL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-morpholinophenylboronic acid, 4-morpholinophenyl boronic acid, 4-morpholino phenylboronic acid, 4-morpholin-4-yl-phenylboronic acid, 4-morpholin-4-ylphenyl boronic acid, 4-4-boronophenyl morpholine, 4-morpholino phenyl boronic acid, 4-morpholin-4-yl phenylboronic acid, boronic acid, 4-4-morpholinyl phenyl, boronic acid, b-4-4-morpholinyl phenyl
PubChem CID 2795359
IUPAC Name (4-morpholin-4-ylphenyl)boronic acid
SMILES OB(O)C1=CC=C(C=C1)N1CCOCC1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Morpholinophenylboronic acid
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 207.04
Percent Purity 97%