Learn More
4-(Morpholinosulfonyl)aniline, 97%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-(Morpholinosulfonyl)aniline |
| CAS min. % | 97.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 10 g |
| Peso formulazione | 242.3 |
| Percent Purity | 97% |